Learn More
R&D Systems™ Human gamma-Sarcoglycan/SGCG (NP_000222.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18763647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18763647 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18763647 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00€
    289.80€ / 10 microgramos
    Ahorro 17.20€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Especificaciones
génica gamma Sarcoglycan
Número de acceso NP_000222.2
ID de gen (Entrez) 6445
Alias de gen 35 kDa dystrophin-associated glycoprotein, 35 DAG, A4, DAGA4, DAGA4,35 kD dystrophin-associated glycoprotein, DMDA, DMDA1, gamma sarcoglycan, gamma-sarcoglycan, Gamma-SG, LGMD2C, LGMDR5, MAM, MGC130048, sarcoglycan, gamma (35 kD dystrophin-associated glycoprotein), sarcoglycan, gamma (35 kDa dystrophin-associated glycoprotein), SCARMD2, SCG3, SCG3LGMD2C, TYPE
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg