Learn More
R&D Systems™ Human GALK1 (NP_000145.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | GALK1 |
| Número de acceso | NP_000145.1 |
| ID de gen (Entrez) | 2584 |
| Alias de gen | EC 2.7.1.6, galactokinase, galactokinase 1, Galactose kinase, GALK, GK1, HEL-S-19 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |