Learn More
Abcam Línea celular A549 knockout GAD67/GAD1 humana
Código de producto. 32143418 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.000.000 de celdas
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32143418 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
32141524 1.000.000 de celdas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 32143418 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab3009532x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Línea celular GAD1 KO disponible para pedido. KO validado por Next Generation Sequencing. Control tipo salvaje gratuito disponible. Para pedir celdas de control knockout y wild-type: seleccione 2 x 1000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 celdas/vial.
Línea celular GAD1 KO disponible para pedido. KO validado por Next Generation Sequencing. Control salvaje gratuito disponible. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: selecciona 2 células 1000000 Células/vial. Para pedir solo celdas knockout: selecciona 1000000 Células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas