missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Fucosyltransferase 11/FUT11 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18711119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18711119 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18711119 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF5964SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Fucosyltransferase 11/FUT11 Polyclonal specifically detects Fucosyltransferase 11/FUT11 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fucosyltransferase 11/FUT11
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen AAH36037
Alias de gen alpha-(1,3)-fucosyltransferase 11, EC 2.4.1, EC 2.4.1.-, Fucosyltransferase 11, fucosyltransferase 11 (alpha (1,3) fucosyltransferase), Fucosyltransferase XI, Fuc-TXI, FucT-XI, FUT11, Galactoside 3-L-fucosyltransferase 11, MGC119338, MGC119339, MGC33202
Símbolos de los genes FUT11
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Fucosyltransferase 11/FUT11 Gly25-Leu492 Accession # AAH36037
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 170384
Especificidad de la prueba Detects human FUT11 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) FUT3, rhFUT5, and rhFUT8 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.