missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human FPRL1/FPR2 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18163071
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18163071 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18163071 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB3479

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications

FPRL1/FPR2 Monoclonal specifically detects FPRL1/FPR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FPRL1/FPR2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 304405
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P25090
Alias de gen ALXR, FMLP-R-I, FMLP-R-II, FMLPX, formyl peptide receptor 2, Formyl peptide receptor-like 1RFP, FPR2, FPR2A, FPRH1FMLP-related receptor I, FPRL1LXA4 receptor, HM63, HM63FPRH2, Lipoxin A4 receptor, lipoxin A4 receptor (formyl peptide receptor related), LXA4 Receptor, LXA4RFMLP-R-I, N-formyl peptide receptor 2, RFP
Símbolos de los genes FPR2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human FPRL1 Met1-Met351 Accession # P25090
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2358
Especificidad de la prueba Stains FPRL1 transfectants but not irrelevant transfectants. It also stains monocytes and granulocytes.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.