Descripción
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Sólido |
| Descripción | Cebador de HPLC directo humano, 50 nmol, sólido, para PCR y secuenciación de Sanger |
| Tipo de producto | Cebador de HPLC directo humano |
| Primer | Adelante |
| Cantidad | 50 nmol |
| Grado | HPLC |
| Para utilizar con (aplicación) | Para PCR y secuenciación de Sanger |
| Formulario | Sólido |