Descripción
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de entrega | Un solo tubo, secado |
| Formato | Sólido |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrometría de masas |
| Descripción | Cebador de PCR/SEQ directo, 25 nmol, sólido, purificación desalada, identificador de cebador Hs00196555_CE, producción mínima específica de 8 nmol, opción de extremo 5' de cebador sin extremo, especie humana, un solo tubo, suministrado en un solo tubo, secado y utilizado para reacciones secuenciación de ciclos y PCR |
| Tipo de producto | Cebador de PCR/SEQ directo |
| Agente de selección (eucariótico) | Humano |
| Método de purificación | Desalado |
| Pureza | Desalado |
| Primer | Cebador de PCR/SEQ directo |
| Cantidad | 25 nmol |
| Mostrar más |