missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human FOLR2 DuoSet ELISA

Código de producto. 30021564
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30021564 15 placas de 96 pocillos 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30021564 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor DY5697

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sufficient for at least 15 96-well plates

The Human FOLR2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human FOLR2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cantidad 15 placas de 96 pocillos
Conjugado Biotin
Intervalo del ensayo 62.50 to 2000 pg/mL
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 2350
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.