Learn More
Invitrogen™ Human FOLR1 ELISA Kit
Descripción
Human FOLR1 quantitates human FOLR1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FOLR1.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la superfamilia de receptores. Los miembros de esta familia de genes unen el ácido fólico y sus derivados reducidos, y transportan 5-metiltetrahidrofolato a las células. Este producto de genes es una proteína secretada que se ancla a las membranas a través de un enlace de glicosil-fosfatidilinositol o existe en una forma soluble. Las mutaciones en este gen se han asociado con neurodegeneración debido a la deficiencia de transporte de folato cerebral. Debido a la presencia de dos promotores, varios sitios de inicio de transcripción y empalme alternativo se han encontrado múltiples variantes de transcripción que codifican la misma proteína para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Proteína de unión a folato para adultos; FBP; Fbp1; proteína de unión a folato; proteína de unión a folato 1; receptor de folato 1; receptor de folato 1 (adulto); receptor de folato alfa; receptor de folato, adulto; proteína de unión a folato 1; Folbp1; Folbp-1; FOLR; FOLR1; FR-alfa; Células KB FBP; MOv18; antígeno asociado al tumor ovárico MOv18 |
| Intervalo del ensayo | De 0,102 a 25 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,1 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P15328 |
| Símbolo de gen | FOLR1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |