Descripción
Línea celular FMR1 KO disponible para pedido. KO validado por Next Generation Sequencing. Control wild tipo gratuito disponible. Para pedir tanto células knockout como salvajes: selecciona 2 células de 1000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: selecciona 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |