Learn More
R&D Systems™ Human FLRT1 (NP_037412) VersaClone cDNA
Código de producto. 18709218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18709218 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18709218 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.83€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 90.23€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Fibronectin Leucine Rich Transmembrane Protein 1
The Human FLRT1 (NP_037412) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for FLRT1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The FLRT1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hFLRT1
Número de acceso NP_037412
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2038bp
ID de gen (Entrez) 23769
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
For Research use only. Not for use in humans