Learn More
R&D Systems™ Human FGFR5/FGFRL1 (NP_068742) VersaClone cDNA
Código de producto. 18754839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18754839 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18754839 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Fibroblast Growth Factor Receptor-like 1
The Human FGF R5/FGFRL1 (NP_068742) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for FGFR5/FGFRL1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The FGFR5/FGFRL1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hFGFRL1
Número de acceso NP_068742
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1528bp
ID de gen (Entrez) 53834 (Human); 116701 (Mouse)
Alias de gen FGF homologous factor receptor, FGF R5, FGF receptor-like protein 1, FGFR5, FGFR-5, FGFRL1, FGFR-like protein, FHFR, Fibroblast growth factor receptor 5, fibroblast growth factor receptor-like 1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación