Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FGF-23 humana
Código de producto. 17184939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17184939 5 x 96 pruebas cada uno
17134473 96 pruebas paquete de 96
18587944 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17184939
Marca: Invitrogen™ EH189RBX5
La FGF-23 humana cuantifica la FGF-23 humano en suero, plasma y sobrenadante.
La FGF-23 humana cuantifica la FGF-23 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la FGF-23 humana recombinante.
La proteína codificada por este gen forma parte de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos. Los miembros de la familia FGF poseen amplias actividades mitogénicas y de supervivencia celular, y están relacionados con una variedad de procesos biológicos, incluyendo el desarrollo embrionario, el crecimiento celular, la morfogénesis, la reparación de tejidos, el crecimiento y la invasión tumoral. El producto de este gen inhibe el transporte tubular de fosfato renal. Este gen fue identificado por sus mutaciones asociadas con raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante, un trastorno hereditario de desgaste de fosfato. La expresión anormalmente alta de este gen se encontró en la osteomalacia hipofosfatémica oncogénica, una enfermedad fenotípicamente similar causada por un metabolismo de fosfato anormal. También se ha demostrado que las mutaciones en este gen causan calcinosis tumoral familiar con hiperfosfatemia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso ADHR; FGF; Fgf23; FGF-23; FGFN; Factor de crecimiento de fibroblastos; factor de crecimiento de fibroblastos 23; péptido terminal 23; factor de crecimiento de fibroblastos 23 péptido terminal N; HPDR2; HYPF; fosfatonina; PHPTC; Factor inductor de hipofosfatemia derivada del tumor; factor inductor de hipofosfatemia derivado del tumor; UNQ3027/PRO9828
Intervalo del ensayo De 0,3 a 75 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,3 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9GZV9
Símbolo de gen FGF23
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo FGF23
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min