Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FGF-21 humana
Código de producto. 17174939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17174939 5 x 96 pruebas cada uno
17834090 10 × 96 pruebas paquete de 10
16811966 96 pruebas 1 set
17124473 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17174939 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH188RBX5
ELISA
La FGF-21 humana cuantifica la FGF-21 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el FGF-21 humano natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen forma parte de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos. Los miembros de la familia FGF poseen amplias actividades mitogénicas y de supervivencia celular, y están relacionados con una variedad de procesos biológicos, incluyendo el desarrollo embrionario, el crecimiento celular, la morfogénesis, la reparación de tejidos, el crecimiento y la invasión tumoral. Aún no se ha determinado la función de este factor de crecimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso FGF; FGF21; FGF-21; factor de crecimiento de fibroblastos; factor de crecimiento de fibroblastos 21; UNQ3115/PRO10196
Intervalo del ensayo De 8 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 8 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9NSA1
Símbolo de gen FGF21
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo FGF21
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min