missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human FFAR2/GPR43 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18741447
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18741447 25 μg 25 microgramos
18750287 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18741447 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB10082SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FFAR2/GPR43 Monoclonal specifically detects FFAR2/GPR43 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FFAR2/GPR43
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1000624
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 μg/106 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen O15552
Alias de gen free fatty acid activated receptor 2, free fatty acid receptor 2, G protein-coupled receptor 43, GPR43, GPR43FFA2R, G-protein coupled receptor 43
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 Mouse myeloma cell line transfected with human FFAR2/GPR43, Met1-Glu330, Accession # O15552
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2867
Especificidad de la prueba Stains human FFAR2/GPR43 transfectants but not irrelevant transfectants in flow cytometry.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.