Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FCGR3A/CD16A humana
Código de producto. 17104939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17104939 5 x 96 pruebas cada uno
17154463 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17104939
Marca: Invitrogen™ EH181RBX5
La FCGR3A/CD16A humana cuantifica la FCGR3A/CD16A humana en suero, plasma y sobrenadante.
La FCGR3A/CD16A humana cuantifica la FCGR3A/CD16A humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la FCGR3A/CD16A humana natural y recombinante.
CD16 (FCGR3A) es una molécula de superficie celular de 50-65 kDa que existe en dos formas: una forma transmembranosa expresada por las células NK y algunas células T, y una forma ligada al fosfatidilinositol expresada por los granulocitos. El CD16 es un receptor de baja afinidad para la IgG (FcR III), y es un importante receptor que media en la ADCC de las células NK. El CD16 humano se expresa en dos formas: FCGR3A y FCGR3B. El FCGR3A está asociado a la subunidad FcepsilonRI-gamma y es responsable de la citotoxicidad de las células NK dependiente de anticuerpos. El FCGR3A de los mastocitos está asociado a la subunidad FcepsilonRI-beta. Además de la IgG, la IgE oligomérica también puede activar el FCGR3A. El FCGR3B es un receptor monomérico ligado a GPI que se expresa en los neutrófilos y está implicado en su activación y en la inducción de un fenotipo proadhesivo. Las enfermedades asociadas con la disfunción de CD16 incluyen la inmunodeficiencia 20 y el lupus eritematoso sistémico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 4833442P21Rik; CD16; CD16-2; CD16A; antígeno CD16a; CD16B; CD32; receptor CD32 2; CDw32; molécula desencadenante citolítica G7; fragmento Fc del receptor IgG de afinidad intermedia IV; fragmento Fc del receptor IgG de baja afinidad IIIa; fragmento Fc del receptor IgG IIIa; fragmento Fc del receptor IIIb de IgG; fragmento Fc de IgG, de baja afinidad III, receptor de (CD16); fragmento Fc de IgG, baja afinidad IIIa, receptor; fragmento Fc de IgG, baja afinidad IIIa, receptor de (CD16a); fragmento Fc de IgG, baja afinidad IIIa, receptor de (CD16); fragmento Fc de IgG, baja afinidad IIIa, receptor de (CD16); fragmento Fc de IgG, baja afinidad III, receptor de (CD16); fragmento Fc de IgG, baja afinidad IIIb, receptor de (CD16b); receptor Fc gamma III; receptor Fc gamma IIIa; receptor Fc gamma III-A; Fc receptor gamma IIIb; Fc gamma RIIIa; Fc gammaRIV; receptor Fc, IgG, baja afinidad III; receptor Fc, IgG, baja afinidad IV; similar al receptor Fc 3; receptor Fcg III; FCG2; FCG3; receptor Fc-gamma III-2 (CD 16); receptor Fc-gamma IIIb (CD 16); receptor Fc-gamma IIIb (CD16); Fc-gamma RII-b; Fc-gamma RII-c; Fc-gamma RIII; Fc-gamma RIIIa; Fc-gamma RIII-alfa; fc-gamma RIIIb; fc-gamma RIII-beta; Fc-gamma-RIIb; Fc-gamma-RIIc; FcgammaRIII; FcgammaRIII a0.1; FcgammaRIII a0.2; FcgammaRIII a0.3; FcgammaRIIIA; FcgammaRIV; FCGR2; FCGR2A; FCGR2B; FCGR2C; FCGR3; Fcgr3a; FCGR3B; Fcgr4; FCGRIII; FcgRIV; FCR-10; FcRII-b; FcRII-c; FcRIII; FCRIIIA; FCRIIIb; Fcrl3; IGFR3; receptor Fc gamma III de IgG; receptor Fc III de IgG; receptor Fc III-1 de IgG; receptor Fc III-2 de IgG; IMD20; receptor Fc III de inmunoglobulina G; receptor de la región Fc de la inmunoglobulina gamma de baja afinidad III; receptor de la región Fc de la inmunoglobulina gamma de baja afinidad III-A; receptor de la región Fc de la inmunoglobulina gamma de baja afinidad III-B; receptor de la región Fc de la inmunoglobulina gamma de baja afinidad IV; antígeno específico de neutrófilo NA; RP11-5K23.1; receptor transmembrana FcgammaRIII-X
Intervalo del ensayo De 1,311 a 320 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,35 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P08637, O75015
Símbolo de gen FCGR3A, FCGR3B
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD16
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min