Learn More
R&D Systems™ Human FAM237A/NPGL (NP_001096129.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18710227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18710227 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18710227 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.14€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 37.39€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica FAM237A/NPGL
Número de acceso NP_001096129.1
Concentración 10 μg (at 0.2 μg/μL)
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 559 bp
ID de gen (Entrez) 200726
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg