Learn More
Human FAM120A (OSSA) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32151007 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32151007 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2588651Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Human FAM120A (OSSA) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: FAM120A (OSSA) knockout HEK-293T