Learn More
Invitrogen™ Human Factor Ixa (EGR) Native Protein
Código de producto. 11554141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11554141 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11554141 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP43110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    216.20€ / 100 microgramos
    Ahorro 13.80€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Native Protein
RP-43110 contains native human Factor IXa (EGR) protein. RP-43110 may be used as a positive control in many immunological assays. The product is of human blood/plasma origin. Although the starting material was tested prior to initiation of the manufacturing process, and was found negative or nonreactive for anti-HIV-1/2, HIV-1 antigen(s), HBsAg, STS, anti-HCV, anti-HBcore and anti-HTLV I & II, extreme caution should be used when handling this material as there is a margin of error in all tests. This product is to be used for IN VITRO research purposes only, and is not intended for clinical or diagnostic use!.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P00740
Concentración 1.9 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Neutralization
Formulación 50% water with no preservative
ID de gen (Entrez) 2158
Peso molecular 45 kDa
Nombre Human Factor Ixa (EGR)
Intervalo de pH 7.4
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 100 μg
Fuente Human
Requisitos de almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Alias de gen AW111646; Cf9; Cf-9; Christmas factor; coagulation factor IX; coagulation factor IX (plasma thromboplastic component, Christmas disease, hemophilia B); Coagulation factor IXa heavy chain; Coagulation factor IXa light chain; F9; F9 p22; F9a; factor 9; factor IX (Christmas factor) precursor; factor IX F9; FIX; HEMB; P19; plasma thromboplastic component; plasma thromboplastin component; PTC; THPH8
Nombre común Factor Ixa
Símbolo de gen F9
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Native