Learn More
R&D Systems™ Human FAAH (NP_001432.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | FAAH |
| Número de acceso | NP_001432.2 |
| ID de gen (Entrez) | 2166 |
| Alias de gen | Anandamide amidohydrolase 1, EC 3.5.1, EC 3.5.1.99, EC 3.5.1.n2, FAAH1, FAAH-1, fatty acid amide hydrolase, fatty-acid amide hydrolase 1, MGC102823, MGC138146, Oleamide hydrolase 1, PSAB |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |