Descripción
Línea celular KO EXOC2 disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, inserción de 1 pb en el exón 3 y 2 pb. en el exón 3. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células 1000000 de células/vial. Para pedir solo celdas de eliminación: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |