Learn More
Abcam Línea celular HeLa eliminada humana ETS2
Código de producto. 32155433 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.000.000 de celdas
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32155433 1.000.000 de celdas cada uno
32142622 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 32155433 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2749451000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Línea celular TERT KO disponible para ordenar. KO validado por Next Generation Sequencing. Control tipo salvaje gratuito disponible. Deleción de 63 pb (alelo 1) y inserción de 1 pb. tras Lys168 (alelo 2) de la proteína WT, Knockout. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: selecciona 2 x 1000000 C...
Línea celular TERT KO disponible para pedido. KO validado por Next Generation Sequencing. Control tipo salvaje gratuito disponible. Deleción de 63 pb (alelo 1) y inserción de 1 pb. tras Lys168 (alelo 2) de la proteína WT, Knockout. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 1.000.000 de celdas