Learn More
Invitrogen™ Human EPM2A Synthetic Peptide
Código de producto. 15235389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15235389 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 15235389 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PEP1478
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human EPM2A. PEP-1478 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-34436.
The Epilepsy, progressive myoclonus type 2A protein (EPM2A) is a dual-specificity phosphatase that associates with polyribosomes. Mutations in this gene have been associated with myoclonic epilepsy of Lafora. EPM2A interacts with a number of proteins known to be involved in glycogen metabolism and has been shown to have robust phosphatase activity against a phosphorylated complex carbohydrate, suggesting that EPM2A may be involved in the regulation of glycogen metabolism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 7957
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso O95278
Nombre común EPM2A
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Alias de gen epilepsy, progressive myoclonic epilepsy, type 2 gene alpha; epilepsy, progressive myoclonus type 2, Lafora disease (laforin); epilepsy, progressive myoclonus type 2A; epilepsy, progressive myoclonus type 2A, Lafora disease (laforin); EPM2; EPM2A; EPM2A glucan phosphatase, laforin; EPM2A, laforin glucan phosphatase; glucan phosphatase; Glycogen phosphatase; Lafora PTPase; laforin; LAFPTPase; MELF; RP1-28C20.2; Tg(TcraK,TcrbK)TG-BFlv; TG-B
Símbolo de gen EPM2A
Liofilizado No
Conservante Sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Tampón de almacenamiento PBS