Learn More
Invitrogen™ Human EPM2A Synthetic Peptide
Description
EPM2A Synthetic Peptide, PEP-1478, from Invitrogen.
The Epilepsy, progressive myoclonus type 2A protein (EPM2A) is a dual-specificity phosphatase that associates with polyribosomes. Mutations in this gene have been associated with myoclonic epilepsy of Lafora. EPM2A interacts with a number of proteins known to be involved in glycogen metabolism and has been shown to have robust phosphatase activity against a phosphorylated complex carbohydrate, suggesting that EPM2A may be involved in the regulation of glycogen metabolism.
Spécification
Spécification
| Gene ID (Entrez) | 7957 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | B3EWF7 |
| Nombre común | Human EPM2A |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?