Descripción
La línea celular ENPP2 KO disponible para ordenar. KO validada por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación obtenida usando CRISPR/Cas9, deleción de 29 pbbs en el éxón 10 y deleción de 8 pbbs en el éxón 10. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |