Learn More
R&D Systems™ Human Enolase 1/ENO1 (NP_001419.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | ENO1P |
| Número de acceso | NP_001419.1 |
| ID de gen (Entrez) | 2025 |
| Alias de gen | Alpha-enolase, ENO1, ENO1L1, ENO1P, enolase 1, (alpha) pseudogene 1, Enolase-alpha, HEL-S-17, MBP-1, MBPB1, MPB1, NNE, PPH, Tau-Crystallin |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |