Learn More
Gibco™ SFM endotelial humano
Código de producto. 11540386 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11540386 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11540386 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11111044
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Human Endothelial-SFM
El medio Human Endothelial-SFM es un medio de crecimiento basal sin suero desarrollado para el aislamiento y la expansión de células endoteliales venosas y arteriales umbilicales humanas (1–4). El medio requiere suplementación con bFGF (20 ng/ml), EGF (10 ng/ml) y fibronectina de plasma humana (10 μg/ml). Contiene L-glutamina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HUAEC, HUVEC
Tipo de célula Células endoteliales
Clasificación Sin suero, Serum-free, Chemically-defined
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio sin suero (SFM)
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Sin aditivos No Antibiotics
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Nivel de endotoxinas ≤10 EU/mL, ≤10 EU/mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivo de células de mamífero