Learn More
Human Endoglycan/PODXL2 Antibody, R&D Systems™
Descripción
Endoglycan/PODXL2 Polyclonal specifically detects Endoglycan/PODXL2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Endoglycan/PODXL2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, CyTOF-ready |
| N.º de referencia del gen | Q9NZ53 |
| Alias de gen | endoglycan, PODLX2, podocalyxin-like 2, podocalyxin-like protein 2, PODXL2 |
| Símbolos de los genes | PODXL2 |
| Especie del huésped | Goat |
| Mostrar más |