Learn More
Invitrogen™ Human E-Cadherin (CDH1) ELISA Kit
Descripción
La E-cadherina (cadherina epitelial) es una cadherina clásica de la superfamilia de la cadherina (proteína de adhesión dependiente del calcio). La proteína codificada es una glicoproteína de adhesión celular dependiente del calcio compuesta de cinco repeticiones de cadherinas extracelulares, una región transmembranal y una cola citoplasmática altamente conservada. Las mutaciones en este gen se correlacionan con el cáncer gástrico, de mama, colorrectal, de tiroides y de ovario. Se cree que la pérdida de función contribuye a la progresión del cáncer al aumentar la proliferación, la invasión y/o la metástasis. El ectodominio de esta proteína media la adhesión bacteriana a las células de mamíferos y el dominio citoplasmático es necesario para la internalización. Las variantes de transcripción identificadas surgen de la mutación en los sitios de empalme de consenso. La E-cadherina desempeña un papel central en el crecimiento y desarrollo de células mediante el control de la arquitectura tisular y el mantenimiento de la integridad tisular. En los seres humanos, la E-cadherina está codificada por el gen CDH1 presente en el cromosoma 16. Los estudios han demostrado que la reducción y/o pérdida de la expresión de la E-cadherina en los carcinomas se correlaciona positivamente con el potencial de estos tumores para la invasión y metástasis.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P12830 |
| Intervalo del ensayo | 0.16 to 10 ng/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 0.1 ng/mL |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 999 |
| Símbolo de gen | CDH1 |
| CV interensayo | <10% |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.