missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Dynactin Subunit 2/DCTN2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18040442
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18040442 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18040442 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB6850

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 Monoclonal specifically detects Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 696206
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q13561
Alias de gen DCTN2, DCTN-50, DCTN5050 kD dynein-associated polypeptide, dynactin 2 (p50), dynactin complex 50 kD subunit, Dynactin complex 50 kDa subunit, dynactin subunit 2,50 kDa dynein-associated polypeptide, DYNAMITIN, p50 dynamitin, RBP50
Símbolos de los genes DCTN2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Dynactin Subunit 2/DCTN2 Asp277-Lys401 Accession # Q13561
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10540
Especificidad de la prueba Detects human Dynactin Subunit 2/DCTN2 in ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human Dynactin Subunit 1/DCTN1 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.