missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human DPPII/QPP/DPP7 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18151001
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18151001 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18151001 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB3438

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

DPPII/QPP/DPP7 Monoclonal specifically detects DPPII/QPP/DPP7 in Human samples. It is validated for Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DPPII/QPP/DPP7
Aplicaciones Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 398011
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Neutralization 0.12 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen ABM85563
Alias de gen carboxytripeptidase, Dipeptidyl aminopeptidase II, dipeptidyl arylamidase II, dipeptidyl peptidase 2, Dipeptidyl peptidase 7, Dipeptidyl peptidase II, dipeptidylpeptidase 7, dipeptidyl-peptidase 7, dipeptidyl-peptidase II, DPP II, DPP2, DPP7, DPPII, EC 3.4.14.2, QPP, Quiescent cell proline dipeptidase
Símbolos de los genes DPP7
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human DPPII/QPP/DPP7 Gly22-Leu492 Accession # ABM85563
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29952
Especificidad de la prueba Detects human DPPII/QPP/DPP7 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.