missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human DPPA5/ESG1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18701547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18701547 25 μg 25 microgramos
18129720 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18701547 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB3125SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DPPA5/ESG1 Monoclonal specifically detects DPPA5/ESG1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DPPA5/ESG1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 319606
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen A6NC42
Alias de gen developmental pluripotency associated 5, developmental pluripotency-associated 5 protein, embryonal stem cell specific gene 1, Embryonal stem cell-specific gene 1 protein, Esg1, ESG1ESG-1, hDPPA5
Símbolos de los genes DPPA5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human DPPA5/ESG1 Met1-Lys116 Accession # A6NC42
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 340168
Especificidad de la prueba Detects human DPPA5/ESG1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human DPPA4 or recombinant mouse DPPA5.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.