Learn More
Invitrogen™ Kit de inmunocitoquímica de neurona dopaminérgica humana
Código de producto. 15994194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
40 reacciones
Tamaño de la unidad:
40 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15994194 40 reacciones 40 reacciones
1 options
Código de producto. 15994194 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A29515
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
El kit de inmunocitoquímica de la neurona dopaminérgica humana permite un análisis óptimo basado en imágenes de tres marcadores clave de diferenciación neural: OTX2, FoxA2 y la tirosina hidroxilasa (TH).
Este kit de inmunocitoquímica (ICC) de alto rendimiento incluye un conjunto completo de anticuerpos primarios y secundarios, una tinción de ADN nuclear y tampones prefabricados para un experimento de tinción optimizado.
El kit de inmunocitoquímica de neuronas dopaminérgicas humanas le permite:
• Confirmar la expresión de los marcadores celulares clave con anticuerpos altamente específicos
• Obtener más información por muestra midiendo más de un marcador a la vez
• Generar atractivas imágenes multiplexadas sin complicaciones
• Ahorrar tiempo y evitar la pérdida de células minimizando los pasos de lavado innecesarios en su protocolo de tinción
• Procesar las muestras con confianza usando un conjunto completo y optimizado de reactivos ICC
Confirmar la expresión de los marcadores celulares clave
Los anticuerpos incluidos en el kit han sido cuidadosamente seleccionados y validados para un alto rendimiento en el análisis ICC de los progenitores de la placa de suelo y las neuronas dopaminérgicas. OTX2 y FoxA2 son marcadores nucleares críticos, mientras que TH es un importante marcador citoplasmático.
Obtenga más información por muestra
Las combinaciones de anticuerpos del kit han sido diseñadas para permitir la evaluación específica y simultánea de dos marcadores a la vez (por ejemplo, OTX2 y FoxA2, y FoxA2 y TH) junto con la tinción de ADN nuclear para ayudar a ahorrar tiempo y muestras valiosas.
Genere atractivas imágenes multiplexadas
Gracias al rendimiento superior de los tintes brillantes y fotoestables Alexa Fluor™, este kit permite la adquisición de atractivas imágenes multiplexadas de la expresión de los marcadores clave de diferenciación neural utilizando los conjuntos de filtros azules, verdes y naranjas/rojos comúnmente disponibles.
Reduzca al mínimo los pasos de lavado innecesarios
El método optimizado recomendado para este kit elimina los pasos de lavado innecesarios que se encuentran en los protocolos ICC estándar, lo que ayuda a ahorrar tiempo y a reducir la probabilidad de pérdida de células durante el protocolo de tinción. Los únicos lavados necesarios son después de la incubación con anticuerpos primarios y secundarios.
Procese las muestras con confianza
Un conjunto optimizado de tampones de fijación, permeabilidad, bloqueo y lavado prefabricados le permite centrarse en responder a las preguntas científicas en lugar de dedicar tiempo a preparar reactivos y determinar la compatibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 40 reacciones
Contenido y almacenamiento
  • 10 μl de OT de cabra antihumano x 2 (2000 X)
  • 10 μl de FoxA2 de ratón antihumano (1000 X)
  • 10 μl hidroxilasa antitirosina de conejo antihumana (1000 X)
  • 20 μl de Alexa Fluor 488 IgG de burro anticabra (250 X)
    • 20 μl de Alexa Fluor 488 IgG de burro anticonejo (250 X)
    • 20 μl de Alexa Fluor 555 de burro antirratón (250 X)
    • 20 μl de Alexa Fluor 594 de burro antirratón (250 X)
    • 1 vial de reactivo NucBlue Fixed Cell ReadyProbes (1 X)
    • 10 ml de solución fijadora (1 X)
    • 10 ml de solución de permeabilización (1 X)
    • 20 ml de solución bloqueante (1 X)
    • 20 ml de tampón de lavado (10 X)
      Almacenar de -20 °C a +4 °C
Condiciones de envío Hielo seco
Tipo de producto Kit de inmunocitoquímica