Learn More
R&D Systems™ Human Dopamine D1R/DRD1 (NP_000785) VersaClone cDNA
Código de producto. 18411210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18411210 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18411210 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Dopamine D1 Receptor
The Human Dopamine D1 R/DRD1 (NP_000785) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Dopamine D1R/DRD1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Dopamine D1R/DRD1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hDRD1
Número de acceso NP_000785
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1354bp
Alias de gen D(1 A) dopamine receptor, D1DR, DADR, Dopamine D1 R, Dopamine D1 receptor, dopamine receptor D1, DRD1, DRD1A
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
For Research Use Only; Not for Use in Humans