missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de dopa descarboxilasa humana

Código de producto. 17777573
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
17777573 10 × 96 pruebas paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17777573

Marca: Invitrogen™ EH159RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

La DOPA descarboxilasa (L-aminoácido aromático descarboxilasa, AADC; DDC) cataliza la segunda reacción en la biosíntesis de las catecolaminas y la serotonina (Waymire y Haycock, 2002; Berry et al., 1996; Haycock et al., 2003). También participa en la biosíntesis de las aminas traza. Por lo tanto, los anticuerpos DDC pueden utilizarse como marcadores de neuronas dopaminérgicas, noradrenérgicas y serotoninérgicas en diversas aplicaciones, como la depresión, la esquizofrenia, la enfermedad de Parkinson y el abuso de drogas (Kish et al., 2001; Zhu et al., 2000; Zhu et al., 1999).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P20711
Intervalo del ensayo De 34 a 8000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 34 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 1644
Símbolo de gen DDC
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos|Patrón|Concentrado de diluyente de ensayo|Anticuerpo de detección biotinilado|SAV-HRP|Tampón de lavado|Cromógeno|Solución de parada|Cubiertas de placa adhesiva, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 50 μl de plasma | 50 μl de suero | 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo DOPA Descarboxilasa
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.