Learn More
Human DNAJC13 (RME-8) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32157949 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32157949 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2588471Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Human DNAJC13 (RME-8) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: DNAJC13 (RME-8) knockout HeLa