Learn More
R&D Systems™ Human DMBT1 (Unique) VersaClone cDNA
Código de producto. 18700967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18700967 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18700967 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00€
    1170.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 69.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica DMBT1/GP340
Número de acceso unique
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 7273 bp
ID de gen (Entrez) 1755
Alias de gen CRP-ductin, deleted in malignant brain tumors 1, deleted in malignant brain tumors 1 protein, Ebnerin, FLJ61058, Glycoprotein 340, gp-340, GP340, GP340muclin, Hensin, MGC164738, Muclin, SAG, Salivary agglutinin, Surfactant pulmonary-associated D-binding protein, Vomeroglandin
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg