missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human DISP1 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18042822
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18042822 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18042822 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF3549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

DISP1 Polyclonal specifically detects DISP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DISP1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
N.º de referencia del gen NP_116279
Alias de gen DISPA, DISPAFLJ43740, Dispatched, dispatched A, dispatched homolog 1 (Drosophila), DKFZp434I0428, MGC104180, MGC13130, MGC16796, protein dispatched homolog 1
Símbolos de los genes DISP1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human DISP1 Glu212-Lys492, Ser746-Thr984 Accession # NP_116279
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84976
Especificidad de la prueba Detects human DISP1 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.