missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human DIAPH-2 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18190531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18190531 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18190531 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB6806

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DIAPH-2 Monoclonal specifically detects DIAPH-2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DIAPH-2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 699142
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen O60879
Alias de gen DIA2, DIAdiaphanous (Drosophila, homolog) 2, DIAPH2, diaphanous homolog 2 (Drosophila), Diaphanous-related formin-2, diaphorase-2, DRF2, POF, POF2, POF2FLJ11167, protein diaphanous homolog 2
Símbolos de los genes DIAPH2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human DIAPH-2 Val314-Gln540 Accession # O60879
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1730
Especificidad de la prueba Detects human DIAPH-2 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.