Learn More
Human DGUOK (dGK) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32143688 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32143688 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2588431Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Human DGUOK (dGK) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: DGUOK (dGK) knockout HEK-293T