Learn More
R&D Systems™ Human Desert Hedgehog/Dhh (NP_066382.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Desert Hedgehog/Dhh |
| Número de acceso | NP_066382.1 |
| ID de gen (Entrez) | 50846 |
| Alias de gen | desert hedgehog, desert hedgehog (Drosophila) homolog, desert hedgehog homolog, desert hedgehog protein, DHH, HHG-3MGC35145 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |