Learn More
Abcam Línea celular A549 DEPDC5 humana knockout
Código de producto. 32157803 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32157803 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32157803 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2669062x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Línea celular KO DEPDC5 disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción de 1 pb en el éxón 12. Para pedir celdas de control knockout y salvajes: seleccione 2 células 1000000 Células/vial. Para pedir solo celdas knockout: selec...
Línea celular KO DEPDC5 disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción de 1 pb en el éxón 12. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas