Learn More
Invitrogen™ Human DCAF12 Synthetic Peptide
Código de producto. 15205059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
15205059 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 15205059 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PEP1053
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Synthetic Peptide
TCC52 Synthetic Peptide, PEP-1053, from Invitrogen.
Cancer-testis (CT) antigens are a type of antigen whose expression is highly restricted, primarily in normal testis, but aberrantly in different tumor types. Their immunogenicity in cancer patients makes them prime targets for immunotherapy of human tumors. One such CT antigen is TCC52, a novel centrosomal protein. TCC52 is a WD repeat-containing protein that interacts with the COP9 signalosome, a macromolecular complex that interacts with cullin-RING E3 ligases and regulates their activity by hydrolyzing cullin-Nedd8 conjugates. The normal biological function of this protein is not known at this time.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 25853
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q5T6F0
Nombre común Human TCC52
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen DCAF12
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS