missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Cytosolic Sulfotransferase 4A1/SULT4A1 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18058441
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18058441 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18058441 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF5826

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Produced in goats immunized with purified, E. coli-derived, recombinant human Cytosolic Sulfotransferase 4A1 isoform 1 (rhSULT4A1; 2 - 284; Accession # Q9BR01). Human SULT4A1 specific IgG was purified by human SULT4A1 affinity chromatography.

Cytosolic Sulfotransferase 4A1/SULT4A1 Polyclonal specifically detects Cytosolic Sulfotransferase 4A1/SULT4A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytosolic Sulfotransferase 4A1/SULT4A1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
N.º de referencia del gen Q9BR01
Alias de gen Brain sulfotransferase-like protein, BRSTL1, BR-STL-1, EC 2.8.2.-, hBR-STL, hBR-STL-1MGC40032, nervous system cytosolic sulfotransferase, Nervous system sulfotransferase, NST, ST4A1, sulfotransferase 4A1, sulfotransferase family 4A, member 1, sulfotransferase-related protein, SULT4A1, SULTX3, SULTX3DJ388M5.3
Símbolos de los genes SULT4A1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human SULT4A1 isoform 1 Ala2-Leu284 Accession # Q9BR01
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25830
Especificidad de la prueba Detects human SULT4A1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) SULT1A1, rhSULT2A1, and rhSULT1E1 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.