Learn More
Human Cytokine A Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay, R&D Systems™
Código de producto. 30001671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 plex
11 plex
12 plex
13 plex
14 plex
15 plex
16 plex
17 plex
18 plex
19 plex
2 plex
20 plex
21 plex
22 plex
3 plex
4 plex
5 plex
6 plex
7 plex
8 plex
9 plex
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001671 5 plex cada uno
18422100 19 plex 1 set
18491400 18 plex 1 set
18481530 21 plex 1 set
18462120 22 plex 1 set
18452520 13 plex 1 set
18431210 20 plex 1 set
18482300 2 plex 1 set
18451950 11 plex 1 set
18432230 17 plex 1 set
18482650 3 plex 1 set
18442120 4 plex 1 set
18482520 14 plex 1 set
18482450 10 plex 1 set
18442320 9 plex 1 set
18401440 7 plex 1 set
18492220 8 plex 1 set
18481430 12 plex 1 set
18451320 6 plex 1 set
18481920 15 plex 1 set
18482400 16 plex 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 30001671 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FCSTM0305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2300.72€
    2052.75€ / paquete de 1
    Ahorro 247.97€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ platform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 plex
Especie Human
Objetivo de unión Multiplex Cytokine Assay Kits
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.