missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para citoqueratina 18/KRT18 humana
Description
La citoqueratina 18 (queratina 18, KRT18, citoesqueleto tipo I 18) pertenece a la subfamilia tipo A (ácida) de las queratinas de bajo peso molecular, existe en combinación con la citoqueratina 8. Los tejidos del tracto gastrointestinal, del tracto respiratorio y del tracto urogenital, así como los tejidos endocrinos y exocrinos y las células mesoteliales son positivos para la citoqueratina 18. Además, la citoqueratina 18 se encuentra principalmente en epitelios no escamosos y está presente en la mayoría de los adenocarcinomas y carcinomas ductales, pero no en los carcinomas de células escamosas. Los carcinomas hepatocelulares solo expresan las citoqueratinas 8 y 18. Las mutaciones en el gen de la citoqueratina 18 se han relacionado con la cirrosis criptogénica. Se han encontrado dos variantes de transcripción que codifican la misma proteína para el gen de la citoqueratina 18. Los patrones de expresión del subtipo de citoqueratina se utilizan cada vez más en la distinción de los diferentes tipos de neoplasias epiteliales. Los anticuerpos contra la citoqueratina no solo son de ayuda en el diagnóstico diferencial de tumores mediante inmunohistoquímica en secciones de tejido, sino que también son una herramienta útil en citopatología y en ensayos de citometría de flujo.
Specifications
Specifications
| Número de acceso | P05783 |
| Intervalo del ensayo | De 0,164 a 40 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,164 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 3875 |
| Símbolo de gen | KRT18 |
| CV interensayo | < 12% |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?