Learn More
Invitrogen™ Human Cytokeratin 18/KRT18 ELISA Kit
Código de producto. 17104899
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17104899 5 x 96 pruebas cada uno
17154423 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17104899 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH145RBX5
ELISA
Human CytokeRatin 18/KRT18 quantitates human Cytokeratin 18/KRT18 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cytokeratin 18/KRT18.
La citoqueratina 18 (queratina 18, KRT18, citoesqueleto tipo I 18) pertenece a la subfamilia tipo A (ácida) de las queratinas de bajo peso molecular, existe en combinación con la citoqueratina 8. Los tejidos del tracto gastrointestinal, del tracto respiratorio y del tracto urogenital, así como los tejidos endocrinos y exocrinos y las células mesoteliales son positivos para la citoqueratina 18. Además, la citoqueratina 18 se encuentra principalmente en epitelios no escamosos y está presente en la mayoría de los adenocarcinomas y carcinomas ductales, pero no en los carcinomas de células escamosas. Los carcinomas hepatocelulares solo expresan las citoqueratinas 8 y 18. Las mutaciones en el gen de la citoqueratina 18 se han relacionado con la cirrosis criptogénica. Se han encontrado dos variantes de transcripción que codifican la misma proteína para el gen de la citoqueratina 18. Los patrones de expresión del subtipo de citoqueratina se utilizan cada vez más en la distinción de los diferentes tipos de neoplasias epiteliales. Los anticuerpos contra la citoqueratina no solo son de ayuda en el diagnóstico diferencial de tumores mediante inmunohistoquímica en secciones de tejido, sino que también son una herramienta útil en citopatología y en ensayos de citometría de flujo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso cb83; proteína del gen 46 inductor de la proliferación celular; CK 18; CK18; CK-18; CYK18; citoqueratina 18; citoqueratina endo B; citoqueratina tipo -1; DAPK-1; Citoqueratina18; citoqueratina-18; dapk1; proneprina kinesina-1 de la aorta dorsal; DreK18; Endo B; I79_023185; K 18; queratina 18; queratina 18, tipo I; queratina 18 A, duplicado en tándem 1; queratina similar a 18; complejo de queratina 1, ácida, gen 18; queratina D; queratina, tipo I citoesquelética 18; queratina18; queratina-18; Kerd; KRT 18; Krt1-18; krt18; krt18 {ECO:0000250; krt18a0.1; LOC100008885; LOC100354174; PIG46; sb:cb83; citoesquelético 18 tipo I; UniProtKB:P05783}; wu:fa13f02; wu:fb36b04
Intervalo del ensayo De 0,164 a 40 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,164 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P05783
Símbolo de gen KRT18
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Citoqueratina 18
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min