Learn More
R&D Systems™ Human Cyr61/CCN1 (NP_001545.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18763217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18763217 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18763217 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    270.90€ / 10 microgramos
    Ahorro 16.10€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Especificaciones
génica Cyr61/CCN1
Número de acceso NP_001545.2
ID de gen (Entrez) 3491
Alias de gen CCN family member 1, CCN1IGF-binding protein 10, Cysteine-rich angiogenic inducer 61, cysteine-rich, angiogenic inducer, 61, GIG1cysteine-rich heparin-binding protein 61, IBP-10, IGFBP-10, IGFBP10cysteine-rich, anigogenic inducer, 61, Insulin-like growth factor-binding protein 10, protein CYR61, Protein GIG1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Cantidad 10 μg