Learn More
Human CXCR5 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
Descripción
CXCR5 Monoclonal specifically detects CXCR5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CXCR5 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 51505 |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| N.º de referencia del gen | P32302 |
| Alias de gen | BLR1, BLR1MDR-15, Burkitt lymphoma receptor 1, Burkitt lymphoma receptor 1, GTP binding protein (chemokine (C-X-C motif)receptor 5), Burkitt lymphoma receptor 1, GTP-binding protein, CD185, CD185 antigen, chemokine (C-X-C motif) receptor 5, C-X-C chemokine receptor type 5, CXCR5, CXC-R5, MDR15CXCR-5, MGC117347, Monocyte-derived receptor 15 |
| Símbolos de los genes | CXCR5 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |