Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para CXCL9/MIG humana
Tienda Proteintech Productos
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Descripción
- Reconoce el CXCL9 humano
- La CXCL9 (MIG) es miembro de la familia CXC y desempeña un papel en la quimiotaxis de las células inmunitarias
- Juega un papel para inducir la quimiotaxis, promover la diferenciación y la multiplicación de leucocitos y causar la extravasación de tejidos
Proceso:
- Anticuerpo específico para CXCL9 previamente revestido en micropocillos
- Proteína CXCL9 en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
- Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para CXCL9 para detectar la proteína CXCL9 capturada
- Para el desarrollo de la señal, se añade estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB)
- Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
- Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | BC063122 |
| Intervalo del ensayo | De 62,5 a 4000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 27,5 pg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485 |
| Método de detección | ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble |
| Formato del kit de inmunoensayo | Kit de ELISA con revestimiento |
| Tipo de muestra | plasma, Suero |
| Sustrato | DAB |
| Especies diana | Humano |
| ID de gen (Entrez) | 4283 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 96TEST Mouse IL-22 ELISA Kit
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine